Print…
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2228-1G A2228-5G
TCIAA2228-1GEA 16 EUR
TCIAA2228-1G TCIAA2228-5G
2-Amino-6-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-6-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Peso Molecular: 124.14 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972542
Número CAS: 17920-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81c029429caf5ef717ddcf641f97143111a74ec1&vid=81c029429caf5ef717ddcf641f97143111a74ec1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %