Print…
trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0877-25ML A0877-250ML
TCIAA0877-25MLEA 16 EUR
TCIAA0877-25ML TCIAA0877-250ML
trans-2-Hexenyl acetate ≥97.0% (por GC)
trans-2-Hexenyl acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 165°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00009474
Número CAS: 2497-18-9
EINECS: 219-680-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&vid=4a041800429326bc1117319a4376c76939e5600b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %