cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19380.14
A19380.22
A19380.14EA
54.8
EUR
A19380.14
A19380.22
cis-3-Hexenyl acetate ≥99%
cis-3-Hexenyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 3681-71-8
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 169°
Beilstein Reference: 1721854
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00036563
Fórmula:
C₈H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 169 °C Densidade: 0,899 Ponto de Inflamação: 59 °C (138 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036563 Número CAS: 3681-71-8 EINECS: 222-960-1 UN: 3272 ADR: 3,III |