Print…
9-Decenyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A1093-25ML A1093-5ML
TCIAA1093-25MLEA 213 EUR
TCIAA1093-25ML TCIAA1093-5ML
9-Decenyl acetate ≥97.0% (por GC)
9-Decenyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 246°C
Número MDL : MFCD00036512
Número CAS: 50816-18-7
EINECS: 256-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&vid=8cbf48155b6c3f4379e0d2631bb17c3a9f6e3708&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %