Print…
7-Octenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A1501-25G A1501-5G
TCIAA1501-25GEA 293 EUR
TCIAA1501-25G TCIAA1501-5G
7-Octenyl acetate ≥98.0% (por GC)
7-Octenyl acetate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 104°C
Número MDL : MFCD01861278
Número CAS: 5048-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&vid=810bd3085dc8473e212bc9da17fbb71b1e7fbc22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %