Print…
5-Hexenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1338-25ML A1338-500ML
TCIAA1338-25MLEA 44 EUR
TCIAA1338-25ML TCIAA1338-500ML
5-Hexenyl acetate ≥98.0% (por GC)
5-Hexenyl acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 172°C
Número MDL : MFCD00060856
Número CAS: 5048-26-0
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&vid=c3d6405ce5f9828a400607ba2794aacd7bd73afb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %