Print…
4-Pentenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1345-25ML A1345-500ML
TCIAA1345-25MLEA 59 EUR
TCIAA1345-25ML TCIAA1345-500ML
4-Pentenyl acetate ≥98.0% (por GC)
4-Pentenyl acetate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128.17 g/mol
Ponto de ebulição: 151°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Número MDL : MFCD00008723
Número CAS: 1576-85-8
EINECS: 216-413-6
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&vid=476ec96a2f7474e00978cccee00c7ede72f04f15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %