Print…
Linalyl acetate (sintética) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
232300050 232301000 232305000
ACRO232300050EA 20.3 EUR
ACRO232300050 ACRO232301000 ACRO232305000
Linalyl acetate (sintética) 95%
Linalyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008907
Número CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (20°C) 0.898 to 0.903