Ethyl dibromofluoroacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D2530-25G
D2530-5G
TCIAD2530-25GEA
238
EUR
TCIAD2530-25G
TCIAD2530-5G
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl dibromofluoroacetate
Fórmula:
C₄H₅Br₂FO₂ Ponto de ebulição: 173°C |
Número MDL :
MFCD00042068 Número CAS: 565-53-7 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |