Print…
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L16491.06 L16491.14
L16491.06EA 69.3 EUR
L16491.06 L16491.14
Ethyl dibromofluoroacetate ≥97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Purity: 97% CAS No.: 565-53-7 Molecular Formula: Br2C4FH5O2 Formula Weight: 263.89 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4635 Boiling Point: 82°/33mm Beilstein Reference: 1762048 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00042068
Fórmula: C₄H₅Br₂FO₂
Ponto de ebulição: 82 °C (33 mmHg)
Densidade: 1,894
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042068
Número CAS: 565-53-7
ADR: 8,III