Print…
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Benzyldimethylmyristylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14363.0100 8.14363.0500
8.14363.0100EA 37.3 EUR
8.14363.0100 8.14363.0500
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Fórmula: (C₆H₅CH₂)(CH₃)₂N(C₁₂⁻C₁₄Alkyl)⁺Cl⁻
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 85409-22-9
EINECS: 287-089-1
UN: 1759
ADR: 8 II
Encomendar
Assay (argentometric) ≥ 98.0 %
Melting range (upper value) ≤ 73 °C
Identity (IR) passes test
Flash Point 100 °C
pH 5 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C Dust