Print…
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1747-25G T1747-5G
TCIAT1747-25GEA 365 EUR
TCIAT1747-25G TCIAT1747-5G
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₂₀BF₄P
Número MDL : MFCD01631314
Número CAS: 665-49-6
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458b17b91499708eafe93cd6809fab25cea5802e&vid=458b17b91499708eafe93cd6809fab25cea5802e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %