Print…
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
377708-25G 377708-5G
SIAL377708-25GEA 393 EUR
SIAL377708-25G SIAL377708-5G
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane, Sigma-Aldrich®
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Fórmula: C₂₃H₂₃O₂P
Número MDL : MFCD00009160
Número CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4