Print…
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (Carbethoxyethylidene)triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)propanoate
146080050 146080250
ACRO146080050EA 36 EUR
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Fórmula: C₂₃H₂₃O₂P
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009160
Número CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %