Print…
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorophenylmagnesium bromide
377371000 377378000
377371000.EA 103 EUR
377371000. 377378000.
4-Fluorphenylmagnesium bromide 2 mol/l em éter dietílico, AcroSeal®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₄BrFMg
Densidade: 1.043 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009667
Número CAS: 352-13-6
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear to turbid yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M