Print…

4-Fluorphenylmagnesium bromide 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: 4-Fluorophenylmagnesium bromide

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

328820-100ML 328820-800ML
SIAL328820-100MLEA 133 EUR
SIAL328820-100ML SIAL328820-800ML
4-Fluorphenylmagnesium bromide 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
4-Fluorphenylmagnesium bromide
Fórmula: C₆H₄BrFMg
Número MDL : MFCD00009667
Número CAS: 352-13-6

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR