Print…
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2372-25G A2372-5G
TCIAA2372-25GEA 322 EUR
TCIAA2372-25G TCIAA2372-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine ≥97.0% (por GC)
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₇N₃O₃
Número MDL : MFCD03206481
Número CAS: 73896-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33600a209e9b62471da76353b197066574722a47&vid=33600a209e9b62471da76353b197066574722a47&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C