(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) ≥98.0% (por HPLC) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
B1651-25G
B1651-5G
B1651-100G
TCIAB1651-25GEA
55
EUR
TCIAB1651-25G
TCIAB1651-5G
TCIAB1651-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) ≥98.0% (por HPLC) agente de acoplamento para síntese de peptídeos
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fórmula:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Peso Molecular: 442.28 g/mol |
Número MDL :
MFCD00011948 Número CAS: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Lambda max. | 253.0 to 257.0 nm (CH3CN) |
Absorbance | min. 0.280 (0.02g/L, CH3CN, 253.0 to 257.0 nm) |