Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Atenção
8.51004.0100 8.51004.0025
01-62-0001-100EA 400 EUR
01-62-0001-100 01-62-0001-25
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fórmula: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011948
Número CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1