Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
209800010 209800050 209800250
ACRO209800010EA 28.4 EUR
ACRO209800010 ACRO209800050 ACRO209800250
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98+%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fórmula: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Ponto de Fusão: 136…140 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011948
Número CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.0 %