Print…
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: TMSS
T1464-1G T1464-5G
TCIAT1464-1GEA 27 EUR
TCIAT1464-1G TCIAT1464-5G
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Fórmula: C₁₂H₃₆Si₅
Peso Molecular: 320.842 g/mol
Número MDL : MFCD00054859
Número CAS: 4098-98-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&vid=859fc86f48ea09890d0bef8dbfedb2402a2657c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %