Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetrakis(dimethylsilyl) orthosilicate
B23754.06
B23754.14
B23754.22
B23754.06EA
36.8
EUR
B23754.06
B23754.14
B23754.22
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Purity: 97%
CAS No.: 17082-47-2
Molecular Formula: C8H28O4Si5
Formula Weight: 328.73
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -60°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1793898
MDL No.: MFCD00053848
Fórmula:
C₈H₂₈O₄Si₅ Peso Molecular: 328.73 g/mol Ponto de ebulição: 188…190 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0.884 Ponto de Inflamação: 67 °C (153 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053848 Número CAS: 17082-47-2 |