Isobornyl acetate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L11748.AE
L11748.AP
L11748.AEEA
32.5
EUR
L11748.AE
L11748.AP
Isobornyl acetate ≥94%
Isobornyl acetate
Purity: 94%
CAS No.: 125-12-2
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 220-224°
Beilstein Reference: 3197572
MDL No.: MFCD00135943
Fórmula:
C₁₂H₂₀O₂ Ponto de ebulição: 220…224 °C Densidade: 0,990 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135943 Número CAS: 125-12-2 EINECS: 204-727-6 |