Print…
L(-)-Bornyl acetate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
45855-1ML-F 45855-5ML-F
45855-1ML-FEA 109 EUR
45855-1ML-F 45855-5ML-F
L(-)-Bornyl acetate, Supelco®
L(-)-Bornyl acetate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Peso Molecular: 196.29 g/mol
Número MDL : MFCD00867808
Número CAS: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c5a88e265a2ea5d3dc91d7f58d72283bf5d706&vid=e0d7aed0ae6bab587c8d4964732470acf87d97eb&prid=web&clid=SAPDAM