Print…
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
554154-1G 554154-5G
SIAL554154-1GEA 95.6 EUR
SIAL554154-1G SIAL554154-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-2-hydroxyisophthalaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄O₃
Número MDL : MFCD01567135
Número CAS: 84501-28-0