Print…
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
379360100 379360250
ACRO379360100EA 81.4 EUR
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06408022
Número CAS: 22934-51-6
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %