Print…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
549088-1G 549088-5G
SIAL549088-1GEA 34.5 EUR
SIAL549088-1G SIAL549088-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClFNO₂S
Número MDL : MFCD03093760
Número CAS: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,I