Print…
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, DHBS
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 94.8 EUR
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt para síntese, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Peso Molecular: 265.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009798
Número CAS: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)