5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15754.03
A15754.06
A15754.03EA
24.3
EUR
A15754.03
A15754.06
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 10199-50-5
Molecular Formula: C10H11N3
Formula Weight: 173.22
Odour: Odourless
Melting Point: 124-130°
Beilstein Reference: 743807
MDL No.: MFCD00067874
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₃ Ponto de Fusão: 124…130 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00067874 Número CAS: 10199-50-5 |