(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
A18305.06
A18305.14
A18305.06EA
199
EUR
A18305.06
A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 52186-89-7
Molecular Formula: C24H24BF4O2P
Formula Weight: 462.23
Melting Point: 173-179°
Beilstein Reference: 4650673
Fórmula:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Peso Molecular: 462.23 g/mol Ponto de Fusão: 173…179 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051879 Número CAS: 52186-89-7 |