Print…
Diethyl aminomalonate hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D87589-100G D87589-10G D87589-25G
SIALD87589-100GEA 242 EUR
SIALD87589-100G SIALD87589-10G SIALD87589-25G
Diethyl aminomalonate hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₄
Número MDL : MFCD00012510
Número CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8