Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
A13681.09
A13681.18
A13681.30
A13681.09EA
33.6
EUR
A13681.09
A13681.18
A13681.30
Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 13433-00-6
Molecular Formula: C7H13NO4.HCl
Formula Weight: 211.65
Physical Form: Cryst powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 3568037
MDL No.: MFCD00012510
Fórmula:
C₇H₁₄ClNO₄ Peso Molecular: 211.65 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 165 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012510 Número CAS: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |