Print…
Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0386-25G I0386-5G
TCIAI0386-25GEA 173 EUR
TCIAI0386-25G TCIAI0386-5G
Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl isocyanatoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₃
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 72°C
Número MDL : MFCD00002040
Número CAS: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d5271a7daae6220f220dae4eb2c357302aafd3&vid=90d5271a7daae6220f220dae4eb2c357302aafd3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1320 to 1.1360
Refractive index n20/D 1.4190 to 1.4230