Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L10609.06
L10609.14
L10609.03
L10609.06EA
70.5
EUR
L10609.06
L10609.14
L10609.03
Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Ethyl isocyanatoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2949-22-6
Molecular Formula: C5H7NO3
Formula Weight: 129.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Pungent
Boiling Point: 66-68°/11mm
Beilstein Reference: 970503
MDL No.: MFCD00002040
Fórmula:
C₅H₇NO₃ Ponto de ebulição: 66…68 °C (11 mmHg) Densidade: 1,151 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) |
Número MDL :
MFCD00002040 Número CAS: 2949-22-6 EINECS: 220-967-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |