Print…
Acetyl iodide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0095-10G A0095-25G
TCIAA0095-10GEA 164 EUR
TCIAA0095-10G TCIAA0095-25G
Acetyl iodide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Acetyl iodide
Fórmula: C₂H₃IO
Número MDL : MFCD00039399
Número CAS: 507-02-8
Merck Index: 14,00094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b575ee73ada9c3ee44c40d9c77ec1874d474d03&vid=3b575ee73ada9c3ee44c40d9c77ec1874d474d03&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %