Print…
L(+)-Lyxose ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
L0153-1G L0153-5G
TCIAL0153-1GEA 104 EUR
TCIAL0153-1G TCIAL0153-5G
L(+)-Lyxose ≥98.0% (por HPLC)
L(+)-Lyxose
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064111
Número CAS: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&vid=67f17f18ece0305c2a94e49792d2a5cf029b8a9f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +15.0 deg (C=1, H2O)