Print…
L(+)-Lyxose ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21583.03 B21583.06
B21583.03EA 103 EUR
B21583.03 B21583.06
L(+)-Lyxose ≥99%
L(+)-Lyxose
Purity: 99% CAS No.: 1949-78-6 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD00064111
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064111
Número CAS: 1949-78-6
EINECS: 217-763-2