β-D-Allose ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A16810.MC
A16810.ME
A16810.MCEA
63.8
EUR
A16810.MC
A16810.ME
β-D-Allose ≥98%
β-D-Allose
Purity: 98%
CAS No.: 2595-97-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 1724623
Merck Reference: 14,280
MDL No.: MFCD00063268
Fórmula:
C₆H₁₂O₆ Ponto de Fusão: 143…146 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063268 Número CAS: 7283-09-2 EINECS: 219-994-4 Merck Index: 14,280 |