Print…
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T2603-25G T2603-5G
TCIAT2603-25GEA 236 EUR
TCIAT2603-25G TCIAT2603-5G
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tetraphenylphosphonium tetra-p-tolylborate
Fórmula: C₅₂H₄₈BP
Número MDL : MFCD08274957
Número CAS: 181259-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b40315ac686c1f6586fecf91611fc262c0f5a&vid=e86b40315ac686c1f6586fecf91611fc262c0f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %