Print…
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carboxylate
H52312.MD H52312.03
H52312.MDEA 97 EUR
H52312.MD H52312.03
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethoxycarbonyl)furan-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 1073338-92-7 Molecular Formula: C13H19BO5 Formula Weight: 266.10
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11855980
Número CAS: 1073338-92-7