Print…
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Methoxymethyl)-1H-benzotriazole
M1276-1G M1276-5G
TCIAM1276-1GEA 69 EUR
TCIAM1276-1G TCIAM1276-5G
1-(Methoxymethyl)benzotriazole ≥98.0% (por GC)
1-(Methoxymethyl)benzotriazole
Fórmula: C₈H₉N₃O
Número MDL : MFCD00216630
Número CAS: 71878-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&vid=fcc5af52884fb5ab7f3de20a3247f1cc48e81248&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C