Print…
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
484903-25G 484903-5G
SIAL484903-25GEA 175 EUR
SIAL484903-25G SIAL484903-5G
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Número MDL : MFCD00044803
Número CAS: 3022-15-9