Print…
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM-295-0.1 CILDLM2950.25
PROOCILDLM-295-0.1EA 445 EUR
PROOCILDLM-295-0.1 PROOCILDLM2950.25
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
2-Nitrophenol-[2,3,4,5-D₄]
Fórmula: C₆HD₄NO₃
Número CAS: 93951-78-1