Print…
Ammonium chloride-[¹⁵N] (98% ¹⁵N)
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
299251-1G 299251-20G 299251-250MG 299251-10G 299251-50G
SIAL299251-1GEA 149 EUR
SIAL299251-1G SIAL299251-20G SIAL299251-250MG SIAL299251-10G SIAL299251-50G
Ammonium chloride-[¹⁵N] (98% ¹⁵N)
Ammonium chloride-[¹⁵N]
Fórmula: H₄ClN
Número MDL : MFCD00075417
Número CAS: 39466-62-1