Print…
Brefeldin A (natural)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
297140250 297140050
ACRO297140250EA 428 EUR
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (natural)
Brefeldin A
Fórmula: C₁₆H₂₄O₄
Ponto de Fusão: 201…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12913297
Número CAS: 20350-15-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %