Print…
D-(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
310816-1G 310816-250MG
SIAL310816-1GEA 389 EUR
SIAL310816-1G SIAL310816-250MG
D-(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucose-[1-D]
Fórmula: C₆H₁₁DO₆
Número MDL : MFCD00074868
Número CAS: 106032-61-5