D-(+)-Arabitol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 488-82-4
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1720520
Merck Reference: 14,762
Optical Rotation: +132° (c=0.4 in acidified molybdate solution)
MDL No.: MFCD00004709
Fórmula:
C₅H₁₂O₅ Ponto de Fusão: 100…104 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004709 Número CAS: 488-82-4 EINECS: 207-686-2 Merck Index: 14,762 |