Print…
Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H4126-10G H4126-1G H4126-5G
SIALH4126-10GEA 389 EUR
SIALH4126-10G SIALH4126-1G SIALH4126-5G
Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone-21-acetate
Fórmula: C₂₃H₃₂O₆
Número MDL : MFCD00037714
Número CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4