Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18089.03
A18089.06
A18089.03EA
47.9
EUR
A18089.03
A18089.06
Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Hydrocortisone-21-acetate
Purity: 97+%
CAS No.: 50-03-3
Molecular Formula: C23H32O6
Formula Weight: 404.51
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2066841
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00037714
Fórmula:
C₂₃H₃₂O₆ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037714 Número CAS: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 Merck Index: 14,4787 |