Print…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
377848-1G 377848-5G
SIAL377848-1GEA 38.4 EUR
SIAL377848-1G SIAL377848-5G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP), Sigma-Aldrich®
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fórmula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Número MDL : MFCD00077411
Número CAS: 128625-52-5